Imprimer
Gants isolateurs, CSM
Fournisseur: Piercan
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
112-5286EA 50.5 EUR
112-5286 112-5287
Gants isolateurs, CSM
Gants
Ces gants en polyéthylène chlorosulfoné (CSM) offrent une excellente résistance aux produits chimiques et aux agents de stérilisation (peroxyde d'hydrogène), ainsi qu'aux processus de stérilisation (radiations gamma et bêta).
  • Haute résistance à l'ozone et aux UV
  • Excellentes souplesse et dextérité
  • Excellent comportement avec les radiations ionisantes
Utilisation en sciences de la vie ie. dans les industries pharmaceutique et médicale.
Certifications: EN 388:2016 (3X11X), EN ISO 374-1 Type B (AMP), EN ISO 374-5 VIRUS, EN 421 ; Cat.III