Imprimer
Réfractomètres portatifs, série PAL
Fournisseur: Atago
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PAL
635-0229EA 471 EUR
635-0229 635-0249 635-0247 635-0248 635-0245 635-0267 635-0265 635-0244 635-0266 635-0241 635-0263 635-0242 635-0264 635-0261 635-0262 635-0240 635-0161 635-0260 635-0280 635-0159 635-0256 635-0254 635-0230 635-0252 635-0253 635-0231 635-0250 635-0251 635-0273 635-0271 ATAG4502
Réfractomètres portatifs, série PAL
Réfractomètres Réfractomètres portables
La série PAL, avec ses balances spéciales, est constituée d'instruments de poche délivrant des résultats rapides. La norme IP 65 autorise le rinçage de l'échantillon à l'eau courante.
Certifications: IP 65 allows rinsing off the sample with running water.