Imprimer
Veste de pluie, Tornhill 608 S.E.P.P.
Fournisseur: Sioen
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Siopor® Extra
113-07416EA 196 EUR
113-07416 113-07405 113-07406 113-07417 113-07407 113-07418 113-07408 113-07419 113-07409 113-07420 113-07410 113-07400 113-07411 113-07412 113-07401 113-07413 113-07402 113-07403 113-07414 113-07404 113-07415
Veste de pluie, Tornhill 608 S.E.P.P.
Tenue de travail
Ces vestes étanches à la pluie et au vent en Siopor® Extra 100% polyester (touché coton) avec dotées d'un revêtement PU. Tissu respirant hydrofuge sur l'extérieur et système de capture d'humidité à l'intérieur. Doublure maille fixe au niveau du corps et doublure PA dans les manches.
  • Col droit, capuche amovible avec protection pour le menton et visière
  • Fermeture à glissière sous double rabat avec boutons-pression
  • Deux poches poitrine intégrées et deux poches devant (toutes avec fermeture à glissière), poche sur la manche, poche Napoléon
  • Manches réglables à l'aide d'une fermeture auto-agrippante
  • Aération sous les bras, cordon de serrage élastique à la taille et à l'ourlet
Différents molletons/doublures peuvent être ajoutés et attachés via une fermeture à glissière.
Longueur du dos: 85 cm
Poids: 205 g/m²
Certifications: EN 343 (3-3)