Imprimer
Nickel (silver coated) (Ni:Ag; 85:15 wt%) ≥99.8% (metals basis), spheres -250 mesh
Marques : Thermo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
13793.36EA 658 EUR
13793.36 13793.22 13793.14
Nickel (silver coated) (Ni:Ag; 85:15 wt%) ≥99.8% (metals basis), spheres -250 mesh
Nickel (silver coated)
Formule: Ni
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02091733
Numéro CAS: 7440-02-0
EINECS: 231-111-4