Imprimer
2,4,7,9-Tétraméthyldec-5-yne-4,7-diol
Marques : EHRENSTORFER GMBH
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
EHERC17413600EA 84.8 EUR
EHERC17413600
2,4,7,9-Tétraméthyldec-5-yne-4,7-diol
2,4,7,9-Tétraméthyldec-5-yne-4,7-diol
Formule: C₁₄H₂₆O₂
Poids moléculaire: 226,3550 g/mol
Numéro MDL: MFCD00008942
Numéro CAS: 126-86-3
EINECS: 204-809-1