Bis(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')barium ≥99.99% (base métaux sauf Sr)
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₂₂H₃₈BaO₄ Poids moléculaire: 503,85 g/mol Point d'ébullition: 225 °C (0,3 mmHg) Point de fusion: 200 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00058709 Numéro CAS: 17594-47-7 UN: 1564 ADR: 6.1,III |