Bis(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')barium hydrate ≥98%
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
MOCVD of superconductors
Formule:
C₂₂H₃₈BaO₄·H₂O Poids moléculaire: 521,877 g/mol Point d'ébullition: 225 °C (0,3 mmHg) Point de fusion: 172 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD06200255 Numéro CAS: 17594-47-7 UN: 1564 ADR: 6.1,III |