Bis(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato)calcium ≥99.99% (base métaux)
Marques : Thermo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
Ca(TMHD)2
Formule:
C₂₂H₃₈CaO₄ Poids moléculaire: 406,57 Point d'ébullition: 205 °C (0,1 mmHg) (subl.) Point de fusion: 202…206 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00064757 Numéro CAS: 118448-18-3 |