Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')bismuth(III) ≥99.9%
Marques : Thermo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₃₃H₅₇BiO₆ Poids moléculaire: 758,782 g/mol Point d'ébullition: 150 °C (0,05 mmHg) Point de fusion: 114…116 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00064763 Numéro CAS: 142617-53-6 |