Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')gadolinium(III)
Marques : Thermo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₃₃H₅₇GdO₆ Point de fusion: 167…170 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00010349 Numéro CAS: 14768-15-1 EINECS: 238-834-4 |