Bis(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')copper(II) ≥99.9% (base métaux)
Marques : Thermo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₂₂H₃₈CuO₄ Poids moléculaire: 430,08 g/mol Point d'ébullition: 100 °C (0,1 mmHg) (subl.) Point de fusion: 198 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00058920 Numéro CAS: 14040-05-2 |