Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')yttrium(III) ≥99.9% (base métaux), recristallisé
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₃₃H₅₇O₆Y Poids moléculaire: 638,708 g/mol Point de fusion: 170…173 °C |
Numéro MDL:
MFCD00015713 Numéro CAS: 15632-39-0 |