Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')cobalt(III) ≥99.9% (base métaux)
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₃₃H₅₇CoO₆ Poids moléculaire: 608,735 g/mol Point d'ébullition: 120 °C (0,5 mmHg) (subl.) Point de fusion: 254…256 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00233617 Numéro CAS: 14877-41-9 |