Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')iron(III) ≥99.9% (base métaux), recristallisé
Marques : Thermo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₃₃H₅₇FeO₆ Poids moléculaire: 605,65 g/mol Point d'ébullition: 300 °C (déc.) Point de fusion: 148 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00067465 Numéro CAS: 14876-47-2 |