Plomb (II) acetylacetonate
Marques : Thermo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
Plomb(II) 2,4-pentanedionate
Formule:
C₁₀H₁₄O₄Pb Poids moléculaire: 405,41 g/mol Point de fusion: 141…144 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00013499 Numéro CAS: 15282-88-9 EINECS: 239-323-9 UN: 3467 ADR: 6.1,III |