Hafnium(IV) acetylacetonate ≥97%
Marques : Thermo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₂₀H₂₈O₈Hf Point de fusion: 193 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00044997 Numéro CAS: 17475-67-1 |