Imprimer
Bis(tetramethylcyclopentadienyl)nickel(II) ≥98%
Marques : Thermo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
H27784.03EA 304 EUR
H27784.03 H27784.06
Bis(tetramethylcyclopentadienyl)nickel(II) ≥98%
Bis(tetramethylcyclopentadienyl)nickel(II)
Formule: C₁₈H₂₆Ni
Poids moléculaire: 301,092 g/mol
Point de fusion: 107…112 °C
Numéro MDL: MFCD01862460
Numéro CAS: 79019-60-6