Hexaammineruthenium(II) chloride 99.9%
Marques : Thermo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
H₁₈Cl₂N₆Ru Poids moléculaire: 274,16 Point de fusion: >300 °C |
Numéro MDL:
MFCD00011477 Numéro CAS: 15305-72-3 EINECS: 239-342-2 |