Sel de reinecke ≥93.0% ACS, Fluka™
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₄H₁₀CrN₇S₄ Point de fusion: 268-272 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00066638 Numéro CAS: 13573-16-5 EINECS: 237-003-3 |
Résultats des tests de spécification
Assay | Min. 93.0 % |
Insoluble in HCl | Max. 0.05 % |
Test of sensitivity | complying |