Imprimer
Bis(triphenylphosphine)nickel(II) iodide
Marques : Thermo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Diiodobis(triphenylphosphine)nickel(II)
18869.04 18869.09
18869.04EA 105 EUR
18869.04 18869.09
Bis(triphenylphosphine)nickel(II) iodide
Bis(triphenylphosphine)nickel(II) iodide
Formule: C₃₆H₃₀I₂NiP₂
Poids moléculaire: 837,08 g/mol
Température de stockage: Ambient
Numéro MDL: MFCD00015866
Numéro CAS: 82308-17-6