Ethyl-3-methyl-3-phenylglycidate (mixture of cis and trans isomers) pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Marques : MerckTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
Formule:
C₁₂H₁₄O₃ Poids moléculaire: 206,24 |
Numéro MDL:
MFCD00022338 Numéro CAS: 77-83-8 EINECS: 201-061-8 |
Résultats des tests de spécification
Melting Point | 206.24 g/mol |
Density | 1.092 g/cm3 (20 °C) |
Synonyms | Ethyl 3-methyl-3-phenylglycidate |
Hill Formula | C12H14O3 |