Imprimer
Ethyl-3-phenylglycidate (mixture of cis and trans isomers) ≥90%
Marques : Thermo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Warning
Synonyme(s): Ethyl 3-phenylglycidate
B22990.AD B22990.AK B22990.AU
B22990.ADEA 41.5 EUR
B22990.AD B22990.AK B22990.AU
Ethyl-3-phenylglycidate (mixture of cis and trans isomers) ≥90%
Ethyl-3-phenylglycidate (mixture of cis and trans isomers)
Formule: C₁₁H₁₂O₃
Poids moléculaire: 192,21 g/mol
Point d'ébullition: 95…97 °C (0.5 mmHg)
Densité: 1.102
Point éclair: >110 °C (230 °F)
Numéro MDL: MFCD00005123
Numéro CAS: 121-39-1
EINECS: 204-467-3