Gallium indium tin alloy (62:22:16 w%), eutectic ≥99.99% (base métaux)
Marques : Thermo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Point de fusion:
10,7 °C Densité: 6,359 Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00144388 UN: 1760 ADR: 8,III |