Imprimer
2-Mercaptopyridine-N-oxide sodium salt 40% en solution aqueuse
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
MAYBSB00727.10EA 0 EUR
MAYBSB00727.10 MAYBSB00727.50 MAYBSB00727.1
2-Mercaptopyridine-N-oxide sodium salt 40% en solution aqueuse
2-Mercaptopyridine-N-oxide sodium salt
Formule: C₅H₄NNaOS
Poids moléculaire: 149,15
Numéro MDL: MFCD01941547
Numéro CAS: 3811-73-2
EINECS: 223-296-5