Imprimer
(±)-2-Azabicyclo[2.2.1]hept-5-en-3-one 98%
Marques : Thermo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
ACRO297060100EA 371 EUR
ACRO297060100 ACRO297060010
(±)-2-Azabicyclo[2.2.1]hept-5-en-3-one 98%
(±)-2-Azabicyclo[2.2.1]hept-5-en-3-one
Formule: C₆H₇NO
Point d'ébullition: 102…106 °C (,2hPa)
Point de fusion: 55…59 °C
Point éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00213364
Numéro CAS: 49805-30-3
EINECS: 421-830-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Off-white to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 55 to 59 °C
GC ≥97.5 %
UV (1 % in CH2Cl2) 1 cm cell
UV at 400 nm A: ≤2