(±)-1-Benzyl-3-hydroxypiperidine hydrochloride
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₁₂H₁₈ClNO Poids moléculaire: 227,7304 g/mol |
Numéro MDL:
MFCD00044200 Numéro CAS: 105973-51-1 |