Fmoc-D-phenylalanine
Marques : Novabiochem (Part of Merck)Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₂₄H₂₁NO₄ Poids moléculaire: 387,4 g/mol |
Numéro MDL:
MFCD00062955 Numéro CAS: 86123-10-6 |