Fmoc-L-phenylalanine
Marques : MolekulaTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
N-α-Fmoc-L-Phenylalanine
, N-(9-Fluorenylmethoxycarbonyl)-L-phenylalanine
, Fmoc-Phe-OH
Formule:
C₂₄H₂₁NO₄ Poids moléculaire: 387,4 g/mol |
Numéro MDL:
MFCD00037128 Numéro CAS: 35661-40-6 EINECS: 252-661-1 |