Imprimer
2-(1,2-Benzisoxazol-3-yl)acetic acid
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
MAYBKM10833DAEA 0 EUR
MAYBKM10833DA MAYBKM10833CB
2-(1,2-Benzisoxazol-3-yl)acetic acid
2-(1,2-Benzisoxazol-3-yl)acetic acid
Formule: C₉H₇NO₃
Poids moléculaire: 177,1568 g/mol
Numéro MDL: MFCD02180388
Numéro CAS: 4865-84-3