5,6-Dimethyl-2,1,3-benzothiadiazole ≥97%
Marques : Thermo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₈H₈N₂S Poids moléculaire: 164,23 g/mol Point de fusion: 83…85 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00174277 Numéro CAS: 1887-60-1 |