Imprimer
5,6-Dimethyl-2,1,3-benzothiadiazole
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
MAYBRDP00075.1EA 0 EUR
MAYBRDP00075.1 MAYBRDP00075.10
5,6-Dimethyl-2,1,3-benzothiadiazole
5,6-Dimethyl-2,1,3-benzothiadiazole
Formule: C₈H₈N₂S
Numéro MDL: MFCD00174277
Numéro CAS: 1887-60-1