3-Ethyl-2-methylbenzothiazolium iodide, Sigma-Aldrich®
Marques : SIGMA-ALDRICH MICROSCOPYTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₁₀H₁₂INS |
Numéro MDL:
MFCD00044134 Numéro CAS: 3119-93-5 EINECS: 221-494-6 |