Imprimer
Estriol
Marques : Cayman Chemical
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
CAYM10006484-5EA 594 EUR
CAYM10006484-5 CAYM10006484-100 CAYM10006484-500 CAYM10006484-1
Estriol
Estriol
Formule: C₁₈H₂₄O₃
Numéro MDL: MFCD00003691
Numéro CAS: 50-27-1
EINECS: 200-022-2