Imprimer
Estriol, Supelco®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
M-Clarity™ quality level = MQ200
46565-100MG
46565-100MGEA 106 EUR
46565-100MG
Estriol, Supelco®
Estriol
Formule: C₁₈H₂₄O₃
Numéro MDL: MFCD00003691
Numéro CAS: 50-27-1
EINECS: 200-022-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f07c7b0fa04470db643f3d9b98cfc4a4223093f8&prid=web&clid=SAPDAM