Imprimer
2,1,3-Benzothiadiazole-4-ylamine
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
MAYBKM06374.1EA 0 EUR
MAYBKM06374.1
2,1,3-Benzothiadiazole-4-ylamine
2,1,3-Benzothiadiazole-4-ylamine
Formule: C₆H₅N₃S
Poids moléculaire: 151,19 g/mol
Numéro MDL: MFCD00005810
Numéro CAS: 767-64-6
EINECS: 212-186-2