Imprimer
Iminostilbene 97%
Marques : Thermo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
ACRO162540100EA 56.3 EUR
ACRO162540100 ACRO162541000
Iminostilbene 97%
Iminostilbene
Formule: C₁₄H₁₁N
Poids moléculaire: 193,25
Point de fusion: 197…201 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005071
Numéro CAS: 256-96-2
EINECS: 205-970-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Yellow to orange Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 196 to 202 °C
GC ≥96.0 %