Iminostilbene
Marques : LGC Standards PROMOCHEMTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₁₄H₁₁N Poids moléculaire: 193,25 |
Numéro MDL:
MFCD00005071 Numéro CAS: 256-96-2 EINECS: 205-970-0 |