Isosorbide
Marques : LGC Standards PROMOCHEMTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₆H₁₀O₄ Poids moléculaire: 146,14 g/mol |
Numéro MDL:
MFCD00064827 Numéro CAS: 652-67-5 EINECS: 211-492-3 |