Imprimer
1-(2-Furoyl)pipérazine ≥98%
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
A16773.22EA 248 EUR
A16773.22 A16773.36
1-(2-Furoyl)pipérazine ≥98%
1-(2-Furoyl)pipérazine
Formule: C₉H₁₂N₂O₂
Poids moléculaire: 180,21
Point d'ébullition: 137…140 °C (0,1 mmHg)
Point de fusion: 66…70 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00038831
Numéro CAS: 40172-95-0
EINECS: 254-823-7