Cyclohexyldiphenylphosphine ≥98%
Marques : Thermo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₁₈H₂₁P Poids moléculaire: 268,33 g/mol Point de fusion: 58…62 °C Point éclair: >110 °C (230 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00046360 Numéro CAS: 6372-42-5 EINECS: 228-904-2 |