Imprimer
Sulfate de bis(2-méthylisouronium) 94%
Marques : Thermo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
ACRO233030250EA 90.5 EUR
ACRO233030250 ACRO233032500
Sulfate de bis(2-méthylisouronium) 94%
Sulfate de bis(2-méthylisouronium)
Formule: C₂H₆N₂O·0.5H₂SO₄
Poids moléculaire: 123,12 g/mol
Point de fusion: 147…153 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00040594
Numéro CAS: 52328-05-9
EINECS: 257-851-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH ≥92 %