Sulfate de bis(2-méthylisouronium) ≥99%
Marques : Thermo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₂H₆N₂O·0.5H₂SO₄ Poids moléculaire: 123,12 g/mol Point de fusion: 163…167 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00040594 Numéro CAS: 52328-05-9 EINECS: 257-851-8 |