TBTU (O-(1H-benzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-tetramethyluronium tetrafluoroborate)
Marques : MolekulaTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₁₁H₁₆BF₄N₅O Poids moléculaire: 321,1 g/mol |
Numéro MDL:
MFCD00077413 Numéro CAS: 125700-67-6 |