TBTU (O-(1H-benzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-tetramethyluronium tetrafluoroborate)
Marques : Novabiochem (Part of Merck)Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Formule:
C₁₁H₁₆BF₄N₅O Poids moléculaire: 321,1 g/mol Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00077413 Numéro CAS: 125700-67-6 EINECS: 423-040-4 UN: 1325 ADR: 4.1,II |