Imprimer
HBTU(O-(1H-benzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-tetramethyluronium hexafluorophosphate) ≥98%
Marques : Thermo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
B23597.22EA 101 EUR
B23597.22 B23597.14 B23597.06
HBTU(O-(1H-benzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-tetramethyluronium hexafluorophosphate) ≥98%
HBTU(O-(1H-benzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-tetramethyluronium hexafluorophosphate)
Formule: C₁₁H₁₆F₆N₅OP
Poids moléculaire: 379,2 g/mol
Point de fusion: ∼ 200 °C (déc.)
Numéro MDL: MFCD00075445
Numéro CAS: 94790-37-1
EINECS: 423-020-5