HBTU(O-(1H-benzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-tetramethyluronium hexafluorophosphate)
Marques : MolekulaTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₁₁H₁₆F₆N₅OP Poids moléculaire: 379,2 g/mol |
Numéro MDL:
MFCD00075445 Numéro CAS: 94790-37-1 |