Imprimer
3-Bromo-1,8-naphthalic anhydride ≥97%
Marques : Thermo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Warning
Synonyme(s): 5-Bromobenzo[de]isochromene-1,3-dione
L17683.03 L17683.MD
L17683.03EA 261 EUR
L17683.03 L17683.MD
3-Bromo-1,8-naphthalic anhydride ≥97%
3-Bromo-1,8-naphthalic anhydride
Formule: C₁₂H₅BrO₃
Poids moléculaire: 277,08 g/mol
Point de fusion: 244…246 °C
Température de stockage: Ambient
Numéro MDL: MFCD00228162
Numéro CAS: 24050-49-5
EINECS: 000-000-0