4-Chloro-1,8-naphthalic anhydride ≥94%
Marques : Thermo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₁₂H₅ClO₃ Poids moléculaire: 232,63 g/mol Point de fusion: 208…214 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00006928 Numéro CAS: 4053-08-1 EINECS: 223-760-7 |