Imprimer
3-Nitro-1,8-naphthalic anhydride 98%
Marques : Thermo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
ACRO278730050EA 62.4 EUR
ACRO278730050 ACRO278730250
3-Nitro-1,8-naphthalic anhydride 98%
3-Nitro-1,8-naphthalic anhydride
Formule: C₁₂H₅NO₅
Point de fusion: 247…254 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006926
Numéro CAS: 3027-38-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to beige to light brown Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %