Imprimer
Pyrido[3,2-b]pyrazine
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
MAYBJFD01543.1EA 0 EUR
MAYBJFD01543.1 CHMPJFD01543.250
Pyrido[3,2-b]pyrazine
Pyrido[3,2-b]pyrazine
Formule: C₇H₅N₃
Poids moléculaire: 131,14
Numéro MDL: MFCD00006717
Numéro CAS: 322-46-3
EINECS: 206-294-9